Documentos clave
SIK7701-10
Sigma-Aldrich
12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H29ClNO3P
Peso molecular:
301.79
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
Aplicación
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Información legal
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
SIK7701-10-1G4061826710135
SIK7701-10-250MG4061833487341