QBD11487
MAL-dPEG®24-Tris(-dPEG®24-Tris(m-dPEG®24)3)3
>95% (HPLC)
Sinónimos:
9-arm mPEG 14K PEG1000-MAL, Branched Maleimide-PEG-m, Branched mPEG-maleimide, MAL-PEG24-Tris(-PEG24-Tris(m-PEG24)3)3
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>95% (HPLC)
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)