MT51350060
Mettler-Toledo redox buffer
volume 250 mL, 220 mV/pH 7
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350060
volumen
250 mL
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)