MT51344773
Mettler-Toledo ISE standard solution
Cyanide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Características
1000 mg/L Concentration
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344773
volumen
500 mL
Descripción general
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)