Documentos clave
MT51344763
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Nitrate, perfectION ISE combination electrodes
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344763
volumen
475 mL
Descripción general
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Información legal
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)