Documentos clave
MT51340403
Mettler-Toledo Economic & Easy dissolved oxygen sensor
cable size 1.1 m
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
descripción
BNC connector
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51340403
cable tamaño
1.1 m
Descripción general
Galvanic dissolved oxygen sensor without integrated temperature sensor, robust and easy to use.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)