Documentos clave
MT51340338
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
glass shaft, Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiales
ceramic (junction)
glass shaft
platinum (pin)
descripción
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Características
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51340338
intervalo de medición de la temperatura
0-80 °C
L × diám.
120 mm × 12 mm
cable tamaño
1 m
Descripción general
ORP electrode for lab use.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)