Documentos clave
MT51302068
Mettler-Toledo Rainbow I buffer
pH 4.01/7.00/9.21
Sinónimos:
liquid pH buffer
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
esterilidad
non-sterile
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51302068
envase
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/9.21
Descripción general
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)