MT51302047
Mettler-Toledo technical buffer
pH 7, volume 30 x 20 mL , sachets
Sinónimos:
liquid pH 7 buffer
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51302047
volumen
30 x 20 mL , sachets
pH
7
Descripción general
Características y beneficios
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)