MT51300140
Mettler-Toledo dissolved oxygen zero oxygen tablets
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51300140
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)