Documentos clave
L032030
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25 M, configured for ABI
Sinónimos:
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
tpo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
29-32 g/L (DCI content, titration)
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
clear
compatibilidad
configured for ABI
Nota de preparación
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Otras notas
Activator solution, containing 4,5-dicyanoimidazole (DCI) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
L032030-6X180ML4061838215826