KN8978050000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.
Sinónimos:
897805-0000
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897805-0000
Parámetros
100 MHz frequency
L × curvatura × concentricidad
7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.28 mm
Descripción general
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)