JRD1684
2-(4-Bromophenyl)-1-(pyridin-4-yl)ethanone
AldrichCPR
Sinónimos:
2-(4-Bromophenyl)-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Productos recomendados
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
O=C(C1=CC=NC=C1)CC2=CC=C(Br)C=C2
BrC1=CC=C(CC(C2=CC=NC=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-12-3-1-10(2-4-12)9-13(16)11-5-7-15-8-6-11/h1-8H,9H2
Clave InChI
RJMALCXNZXZQNS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)