JRD1638
5-(4-Methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
AldrichCPR
Sinónimos:
1,2-Dihydro-5-(4-methoxyphenyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 3-p-Methoxyphenyl-5-mercapto-s-triazole, 5-(p-Methoxyphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Productos recomendados
cadena SMILES
SC1=NN=C(C(C=C2)=CC=C2OC)N1
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-10-9(14)12-11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,14)
Clave InChI
USRWSSVQAGNWRI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)