Merck
JKA9012
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2500-PCL2500
PEG average Mn 2,500, PCL average Mn 2,500
Sinónimos:
4arm-PEG-PCL
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)n(COCH2CH2CH2CH2CH2)mOH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
formulario
solid
mol peso
PCL average Mn 2,500
PEG average Mn 2,500
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
4arm-PEG-PCL is a biodegradable material. It is especially used for drug delivery.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.