Documentos clave
HF100D
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF100D
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiales
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
optimized for hall
envase
pkg of 16 diced devices
fabricante / nombre comercial
HF100D
die thickness
525 μm , silicon
electrodo tamaño
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)