Merck
H40009
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
98%
Sinónimos:
α-Hydroxy-α-methylbutyric acid, (±)-α-Hydroxy-α-methylbutyric acid, (±)-2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, (±)-2-Hydroxy-2-methylbutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, 2-Methyl-2-hydroxybutyric acid
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C(CH3)(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
73-75 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-5(2,8)4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clave InChI
MBIQENSCDNJOIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid can be used as:
  • A complexing agent in a new electrolytic system, applicable in the isotachophoretic lanthanide separation.
  • An aldehyde surrogate to prepare pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives by reacting with 2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline.
  • A starting material to synthesize Cr(V) reagent named sodium bis(2-hydroxy-2-methylbutyrato)oxochromate(V) (Aldrich cat. no. ALD00006) applicable in the total synthesis of (−)-taxuyunnanine D.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)