Merck
H39604
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
95% anhydrous basis
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(OH)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1616385
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95% anhydrous basis
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
densidad
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
Clave InChI
BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)