GF99647162
Aluminum
foil, thickness 0.025 mm, diameter 4 mm, high purity 99.9995%
Sinónimos:
AL000431
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9995%
Formulario
foil
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 996-471-62
resistividad
2.6548 μΩ-cm
Diámetro
4 mm
grosor
0.025 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF99647162-20EA | 4061821091987 |
GF99647162-10EA | 4061821091970 |
GF99647162-50EA | 4061821091994 |