GF99283348
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100mm tube, 12.7mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 9.44mm inside diameter, annealed
Sinónimos:
NI027500
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 992-833-48
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF99283348-2EA | 4061829959166 |
GF99283348-10EA | 4061829928476 |
GF99283348-1EA | 4061825416021 |
GF99283348-20EA | 4061829989811 |
GF99283348-5EA | 4061831010244 |