GF98989957
Gold
tube, 100mm, outside diameter 8mm, inside diameter 7.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Sinónimos:
Gold, AU007650
About This Item
Ensayo
≥99.95%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 989-899-57
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF98989957-1EA | 4061825342924 |