GF94305810
Gold
powder, 45 max. part. size (micron), weight 2 g, purity 99.95%
Sinónimos:
AU006015
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.95%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 943-058-10
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
peso
2 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)