GF94020319
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 100mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI107905
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 940-203-19
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)