GF93912891
Bismuth
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinónimos:
Bismuth, BI000160
About This Item
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.97%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 939-128-91
resistividad
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
densidad
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)