GF92290293
Indium
lump, 15 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
IN006100
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 922-902-93
resistividad
8.37 μΩ-cm
peso
200 g
tamaño máx. del bulto
15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)