GF91998792
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
FP303250
formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 919-987-92
tamaño
150 × 150 mm
grosor
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable