GF89452693
Thulium
wire, 0.1m, diameter 0.6mm, 99%
Sinónimos:
Thulium, TM005120
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 894-526-93
resistividad
90 μΩ-cm, 20°C
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
densidad
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Clave InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)