GF88170105
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 10 mm, L 500 mm
Sinónimos:
FV307925
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 881-701-05
Longitud
500 mm
Diámetro
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)