GF88131832
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE830250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 881-318-32
Longitud
0.5 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF88131832-1EA | 4061821162236 |