GF87512924
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 10 m, 0.5 mm diameter, temper annealed
Sinónimos:
FE215150
About This Item
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 875-129-24
Longitud
10 m
diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)