GF85839193
Palladium-copper alloy, Pd60Cu40
foil, 25 x 25mm, 0.5mm thickness
Sinónimos:
PD120300
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 858-391-93
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)