GF84938327
Platinum
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Platinum, PT000210
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 849-383-27
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
150 x 150 mm × 0.0075 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)