GF82935074
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinónimos:
MO070240
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 829-350-74
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF82935074-1EA | 4061825453934 |