GF82566535
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinónimos:
NI095821
About This Item
descripción
polyurethane insulation
thermocouple wire
formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 825-665-35
aislamiento grosor
0.005 mm
alambre L × diám.
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)