GF79324959
Beryllium
wire reel, 0.2m, diameter 0.85mm, annealed and clean, 99%
Sinónimos:
Beryllium, BE005129, Glucinium
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
wire
temp. de autoignición
1198 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 793-249-59
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × grosor
0.2 m × 0.1 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
densidad
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Clave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)