GF77037082
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
200mm rod, 9.5mm diameter
Sinónimos:
FK117920
About This Item
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 770-370-82
L × diám.
200 mm × 9.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)