GF76961436
Gold
tube, 50mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 9.7mm, wall thickness 0.15mm, as drawn, 99.95%
Sinónimos:
Gold, AU007700
About This Item
Análisis
99.95%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 769-614-36
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × grosor de la pared
50 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
10.0 mm × 9.7 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)