GF75586494
Erbium
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Erbium, ER000215
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 755-864-94
resistividad
86 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
50 x 50 mm × 0.125 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
densidad
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Clave InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)