GF73469065
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, size 610 × 610 mm, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
Sinónimos:
IM301825
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 734-690-65
tamaño
610 × 610 mm
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF73469065-1EA | 4061825078786 |
GF73469065-2EA | 4061825078793 |
GF73469065-5EA | 4061825078809 |