GF73263809
Polyoxymethylene/Acetal Copolymer - 10% Carbon Fiber Reinforced
(POMC - 10% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, black
Sinónimos:
OX336310
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 732-638-09
peso
100 g
color
black
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF73263809-1EA | 4061825089096 |