Documentos clave
GF70065547
Nickel silver
tube, Cu62%/Ni18%/Zn20%, outside diameter 1.1 mm, length 970 mm, wall thickness 0.21 mm
Sinónimos:
CU107140
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 700-655-47
Longitud
970 mm
D.E.
1.1 mm
pared grosor
0.21 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)