Merck
GF67920734
Molybdenum
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Sinónimos:
MO008625
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número de CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41122203
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 679-207-34
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)