GF67039791
Tantalum
foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000348, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 670-397-91
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
8 mm × 0.03 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF67039791-50EA | 4061829580193 |
GF67039791-10EA | 4061829457938 |
GF67039791-20EA | 4061829529352 |