GF65911215
Bismuth
foil, thickness 0.03 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Sinónimos:
BI000170
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.97%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 659-112-15
resistividad
129 μΩ-cm, 20°C
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.03 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
densidad
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)