Documentos clave
GF65796430
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm tube, 3.175mm outside diameter, 0.254mm wall thickness, 2.667mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
FE047410
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 657-964-30
L × grosor de la pared
100 mm × 0.254 mm
D.E. × D.I.
3.175 mm × 2.667 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)