GF65227709
Cinc
rod, 10.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
ZN007920
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Análisis
99.9%
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 652-277-09
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
Longitud
500 mm
diámetro
10.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)