GF64993539
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.196mm, L 500 mm, wall thickness 0.015 mm
Sinónimos:
IM307015
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 649-935-39
Longitud
500 mm
pared grosor
0.015 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)