GF63907162
Copper - O.F.H.C.
tube, 500mm, outside diameter 2.54mm, inside diameter 1.54mm, wall thickness 0.5mm, 99.95+%
Sinónimos:
Copper, CV007250
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 639-071-62
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
500 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
2.54 mm × 1.54 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)