GF63412310
Silver
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, annealed, 99.95+%
Sinónimos:
Silver, AG000265
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 634-123-10
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
50x50 mm × 0.175 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF63412310-10EA | 4061829457020 |
GF63412310-20EA | 4061829528508 |
GF63412310-1EA | 4061825367231 |
GF63412310-2EA | 4061829489267 |
GF63412310-5EA | 4061829551155 |