GF60962788
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinónimos:
AB245120
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 609-627-88
Longitud
10 m
diámetro
0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF60962788-1EA | 4061821149671 |